3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR18742-1G OR18742-250MG
APOSOR18742-1GEA 2650 DKK
APOSOR18742-1G APOSOR18742-250MG
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14656794
CAS-nummer: 1177558-47-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III