3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18613-1G OR18613-250MG
APOSOR18613-1GEA 610 DKK
APOSOR18613-1G APOSOR18613-250MG
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₁BO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795645
CAS-nummer: 917757-44-9