Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR18588-1G OR18588-250MG
APOSOR18588-1GEA 613 DKK
APOSOR18588-1G APOSOR18588-250MG
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formel: C₇H₆Cl₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07437844
CAS-nummer: 883107-62-8