Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-nitrosalicylate, 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)nitrobenzene
OR18576-1G OR18576-250MG OR18576-5G
APOSOR18576-1GEA 1020 DKK
APOSOR18576-1G APOSOR18576-250MG APOSOR18576-5G
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇NO₅
Smeltepunkt: 101…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11041295
CAS-nummer: 13684-28-1