3-Chloro-5-nitroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18564-10G OR18564-1G OR18564-5G
APOSOR18564-10GEA 2740 DKK
APOSOR18564-10G APOSOR18564-1G APOSOR18564-5G
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
3-Chloro-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Smeltepunkt: 131…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01009865
CAS-nummer: 5344-44-5