4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18563-1G OR18563-5G
APOSOR18563-1GEA 523 DKK
APOSOR18563-1G APOSOR18563-5G
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Smeltepunkt: 43…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870191
CAS-nummer: 52010-97-6