trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
OR1848-1G OR1848-250MG
APOSOR1848-1GEA 1650 DKK
APOSOR1848-1G APOSOR1848-250MG
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₃
Molekylvægt: 296.321 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01232245
CAS-nummer: 20431-58-7