Furan-2-aldoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18402-1G OR18402-5G OR18402-250MG
APOSOR18402-1GEA 273 DKK
APOSOR18402-1G APOSOR18402-5G APOSOR18402-250MG
Furan-2-aldoxime
Furan-2-aldoxime
Formel: C₅H₅NO₂
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445568
CAS-nummer: 1121-47-7