tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR183531-1G OR183531-250MG
APOSOR183531-1GEA 4910 DKK
APOSOR183531-1G APOSOR183531-250MG
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₄N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12022584
CAS-nummer: 193902-99-7