Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR183427-1G OR183427-250MG
APOSOR183427-1GEA 2730 DKK
APOSOR183427-1G APOSOR183427-250MG
Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈INO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29163652
CAS-nummer: 1603418-67-2