Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl 3-amino-7-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR183426-1G
OR183426-250MG
APOSOR183426-1GEA
3000
DKK
APOSOR183426-1G
APOSOR183426-250MG
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂S Molekylvægt: 241.694 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD25960235 CAS-nummer: 181283-33-0 |