Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR183425-1G OR183425-250MG
APOSOR183425-1GEA 6910 DKK
APOSOR183425-1G APOSOR183425-250MG
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12032271
CAS-nummer: 35212-87-4