5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR183415-250MG OR183415-1G OR183415-100MG
APOSOR183415-250MGEA 818 DKK
APOSOR183415-250MG APOSOR183415-1G APOSOR183415-100MG
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09910220
CAS-nummer: 959958-25-9