3-Chloro-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR183405-1G OR183405-5G
APOSOR183405-1GEA 240 DKK
APOSOR183405-1G APOSOR183405-5G
3-Chloro-1H-pyrazole 95%
3-Chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃ClN₂
Kogepunkt: 76…77 °C (0,5 mm Hg)
Smeltepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756597
CAS-nummer: 14339-33-4