4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18300-100G OR18300-25G
APOSOR18300-100GEA 818 DKK
APOSOR18300-100G APOSOR18300-25G
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole
Formel: C₄H₅NS₂
Smeltepunkt: 86…89 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00798571
CAS-nummer: 5685-06-3