5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18109-1G OR18109-250MG OR18109-5G
APOSOR18109-1GEA 436 DKK
APOSOR18109-1G APOSOR18109-250MG APOSOR18109-5G
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Formel: C₄H₄BrNS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12026322
CAS-nummer: 111600-83-0