Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18036-1G OR18036-5G
APOSOR18036-1GEA 226 DKK
APOSOR18036-1G APOSOR18036-5G
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042543
CAS-nummer: 119308-57-5