2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18025-1G OR18025-250MG
APOSOR18025-1GEA 2290 DKK
APOSOR18025-1G APOSOR18025-250MG
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09863167
CAS-nummer: 188781-10-4