2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17932-1G OR17932-250MG
APOSOR17932-1GEA 5730 DKK
APOSOR17932-1G APOSOR17932-250MG
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
Formel: C₇H₅IN₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11194508
CAS-nummer: 1039326-79-8