Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17926-250MG OR17926-500MG OR17926-1G
APOSOR17926-250MGEA 1260 DKK
APOSOR17926-250MG APOSOR17926-500MG APOSOR17926-1G
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Formel: C₅H₄BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12022344
CAS-nummer: 272773-11-2