5-Iodoindan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Dihydro-5-iodo-1H-inden-1-one, 5-Iodo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5-iodo-1-oxo-1H-indene
OR17925-1G OR17925-250MG
APOSOR17925-1GEA 1380 DKK
APOSOR17925-1G APOSOR17925-250MG
5-Iodoindan-1-one
5-Iodoindan-1-one
Formel: C₉H₇IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09744086
CAS-nummer: 511533-38-3