4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17919-1G OR17919-5G OR17919-250MG
APOSOR17919-1GEA 513 DKK
APOSOR17919-1G APOSOR17919-5G APOSOR17919-250MG
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₂N₆O₃
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075823
CAS-nummer: 119-24-4