3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR17683-1G
OR17683-5G
OR17683-25G
APOSOR17683-1GEA
164
DKK
APOSOR17683-1G
APOSOR17683-5G
APOSOR17683-25G
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid
Formel:
C₈H₆BrClO₂ Smeltepunkt: 95…97 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18390582 CAS-nummer: 90004-80-1 |