4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17680-1G OR17680-250MG
APOSOR17680-1GEA 2400 DKK
APOSOR17680-1G APOSOR17680-250MG
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06657033
CAS-nummer: 55586-26-0