2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17670-1G OR17670-5G OR17670-250MG
APOSOR17670-1GEA 785 DKK
APOSOR17670-1G APOSOR17670-5G APOSOR17670-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Smeltepunkt: 118…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26392591
CAS-nummer: 4186-49-6