4-Amino-2-bromo-6-methylphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methylaniline, 5-Amino-3-bromo-2-hydroxytoluene, 4-Amino-6-bromo-o-cresol, 5-Bromo-4-hydroxy-m-toluidine
OR17625-1G OR17625-250MG OR17625-5G
APOSOR17625-1GEA 4860 DKK
APOSOR17625-1G APOSOR17625-250MG APOSOR17625-5G
4-Amino-2-bromo-6-methylphenol 95%
4-Amino-2-bromo-6-methylphenol
Formel: C₇H₈BrNO
Molekylvægt: 202.049 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12402419
CAS-nummer: 848676-36-8