3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17607-1G OR17607-5G OR17607-250MG
APOSOR17607-1GEA 1490 DKK
APOSOR17607-1G APOSOR17607-5G APOSOR17607-250MG
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formel: C₁₄H₁₇NO₂
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13563142
CAS-nummer: 89378-43-8