5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethylamine
OR17548-1G OR17548-250MG
APOSOR17548-1GEA 5480 DKK
APOSOR17548-1G APOSOR17548-250MG
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₁₀BrN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08449281
CAS-nummer: 1017788-72-5