3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR17508-1G OR17508-25G OR17508-5G
APOSOR17508-1GEA 676 DKK
APOSOR17508-1G APOSOR17508-25G APOSOR17508-5G
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride
Formel: C₅H₄BrNO·ClH
Smeltepunkt: 180…181 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01940270
CAS-nummer: 63785-86-4