2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17501-1G OR17501-250MG
APOSOR17501-1GEA 2180 DKK
APOSOR17501-1G APOSOR17501-250MG
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅BrO₃
Smeltepunkt: 164…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193059
CAS-nummer: 38876-70-9