4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1718-1G OR1718-250MG
APOSOR1718-1GEA 2030 DKK
APOSOR1718-1G APOSOR1718-250MG
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected
Formel: C₂₀H₂₀BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864768
CAS-nummer: 914349-26-1