4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17072-250MG OR17072-1G
APOSOR17072-250MGEA 1260 DKK
APOSOR17072-250MG APOSOR17072-1G
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15144561
CAS-nummer: 65658-13-1