1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR17070-1G OR17070-250MG
APOSOR17070-1GEA 1970 DKK
APOSOR17070-1G APOSOR17070-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10698555
CAS-nummer: 144876-36-8