3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16991-1G OR16991-25G OR16991-5G
APOSOR16991-1GEA 393 DKK
APOSOR16991-1G APOSOR16991-25G APOSOR16991-5G
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799225
CAS-nummer: 56718-70-8