3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16695-25G OR16695-5G
APOSOR16695-25GEA 2970 DKK
APOSOR16695-25G APOSOR16695-5G
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
3,3,3-Trichloroprop-1-ene
Formel: C₃H₃Cl₃
Kogepunkt: 114,5 °C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD01749212
CAS-nummer: 2233-00-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III