1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16694-1G OR16694-5G
APOSOR16694-1GEA 1290 DKK
APOSOR16694-1G APOSOR16694-5G
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected
Formel: C₁₂H₂₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06808577
CAS-nummer: 874831-60-4