3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16689-1G OR16689-250MG OR16689-5G
APOSOR16689-1GEA 1490 DKK
APOSOR16689-1G APOSOR16689-250MG APOSOR16689-5G
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₃
Smeltepunkt: 59…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703364
CAS-nummer: 5858-27-5