3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-2-nitro-m-xylene, 1-(Bromomethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
OR16688-1G OR16688-5G
APOSOR16688-1GEA 317 DKK
APOSOR16688-1G APOSOR16688-5G
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrNO₂
Smeltepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276004
CAS-nummer: 55324-02-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III