5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16685-1G OR16685-250MG OR16685-5G
APOSOR16685-1GEA 600 DKK
APOSOR16685-1G APOSOR16685-250MG APOSOR16685-5G
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
5-Iodo-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅IN₂
Smeltepunkt: 144…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659631
CAS-nummer: 78597-27-0