6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16684-1G OR16684-250MG
APOSOR16684-1GEA 2730 DKK
APOSOR16684-1G APOSOR16684-250MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formel: C₈H₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09881254
CAS-nummer: 1023813-80-0