4-Bromo-3-iodophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16668-1G OR16668-250MG
APOSOR16668-1GEA 622 DKK
APOSOR16668-1G APOSOR16668-250MG
4-Bromo-3-iodophenol 95%
4-Bromo-3-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
Molekylvægt: 298.904 g/mol
Smeltepunkt: 83…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070745
CAS-nummer: 202865-84-7