3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbenzene, α,3-Dibromo-o-xylene
OR16663-1G OR16663-250MG
APOSOR16663-1GEA 1730 DKK
APOSOR16663-1G APOSOR16663-250MG
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂
Smeltepunkt: 31…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847532
CAS-nummer: 112299-62-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II