3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-methyl-benzenemethanol, (3-Bromo-o-tolyl)methanol, (3-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR16662-1G OR16662-5G OR16662-25G
APOSOR16662-1GEA 164 DKK
APOSOR16662-1G APOSOR16662-5G APOSOR16662-25G
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
Smeltepunkt: 101…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847531
CAS-nummer: 83647-43-2