5-Amino-1,3-thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16619-250MG OR16619-1G
APOSOR16619-250MGEA 622 DKK
APOSOR16619-250MG APOSOR16619-1G
5-Amino-1,3-thiazole
5-Amino-1,3-thiazole
Formel: C₃H₄N₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09834069
CAS-nummer: 17721-00-5