4-Methoxybenzyl bromide, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR16607-1G OR16607-5G OR16607-25G
APOSOR16607-1GEA 404 DKK
APOSOR16607-1G APOSOR16607-5G APOSOR16607-25G
4-Methoxybenzyl bromide, Technical Grade
4-Methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₉BrO
Kogepunkt: 91 °C (1 mm Hg)
Massefylde: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00800380
CAS-nummer: 2746-25-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II