2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Aminophenyl methyl sulphone
OR16499-1G OR16499-25G OR16499-5G
APOSOR16499-1GEA 305 DKK
APOSOR16499-1G APOSOR16499-25G APOSOR16499-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
2-(Methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₉NO₂S
Molekylvægt: 171.217 g/mol
Smeltepunkt: 84…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444390
CAS-nummer: 2987-49-7