Dimethyl 4-aminoisophthalate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Bis(methoxycarbonyl)aniline, Dimethyl 4-aminobenzene-1,3-dicarboxylate
OR16406-1G OR16406-250MG OR16406-5G
APOSOR16406-1GEA 709 DKK
APOSOR16406-1G APOSOR16406-250MG APOSOR16406-5G
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Molekylvægt: 209.199 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12674801
CAS-nummer: 63746-12-3