1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16033-1G OR16033-250MG
APOSOR16033-1GEA 186 DKK
APOSOR16033-1G APOSOR16033-250MG
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Formel: C₆H₁₁NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061935
CAS-nummer: 218780-53-1