1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16017-1G OR16017-250MG OR16017-5G
APOSOR16017-1GEA 785 DKK
APOSOR16017-1G APOSOR16017-250MG APOSOR16017-5G
1-Benzyl-3-ethylpiperazine 95%
1-Benzyl-3-ethylpiperazine
Formel: C₁₃H₂₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03265492
CAS-nummer: 313657-25-9