(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15996-1G OR15996-250MG OR15996-5G
APOSOR15996-1GEA 1470 DKK
APOSOR15996-1G APOSOR15996-250MG APOSOR15996-5G
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Formel: C₇H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035736
CAS-nummer: 205194-35-0